Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
101.00€ - 228.00€
Especificaciones
Clon | MOPC-21 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Conjugado | FITC |
Especie del huésped | Mouse |
Isotype | IgG1 κ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10014743
|
BD Biosciences
554679 |
0.1 mg |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856738
|
BD Biosciences
551954 |
50 Tests |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Especificaciones
MOPC-21 | |
FITC | |
IgG1 κ | |
Undiluted at 4°C |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Mouse | |
Affinity Purified |