Learn More
Mouse anti-Human IgG Fab Secondary Antibody, PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen MA110377
178.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12382383
  • 268.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MA1-10377 recognizes the Fab fragment of human IgG.
Human IgG Fab Monoclonal antibody specifically detects Human IgG Fab in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Human IgG Fab
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Purified human IgG.
100 μg
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IgG2b
Flow Cytometry
4A11
PE
Mouse
Size-exclusion chromatography