missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNRNPA0 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA541826

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

Código de producto. 15585062

  • 471.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Peptide sequence: KAAVVKFHPI QGHRVEVKKA VPKEDIYSGG GGGGSRSSRG GRGGRGRGGG Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Human: 100%; Pig: 93%

HNRNPA0 Polyclonal antibody specifically detects HNRNPA0 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

HNRNPA0
Polyclonal
Unconjugated
Hnrnpa0
1110055B05Rik; 3010025E17Rik; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A0; hnRNA binding protein; hnRNP A0; HNRNPA0; Hnrpa0
Rabbit
Protein A
RUO
10949
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q13151
Hnrnpa0
Synthetic peptide directed towards the middle region of human HNRPA0
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales