missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR91 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA534629

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15365541

  • 499.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Recommended positive controls: HeLaS3, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GPR91 Polyclonal antibody specifically detects GPR91 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

GPR91
Polyclonal
Unconjugated
SUCNR1
G protein-coupled receptor 91; GPR91; G-protein coupled receptor 91; G-protein-coupled receptor 91; p2u2; P2Y purinoceptor 1; P2Y purinoceptor 1-like; Succinate receptor; Succinate receptor 1; SUCNR1; SUCR1
Rabbit
Protein A
RUO
56670, 84112
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q99MT6, Q9BXA5
SUCNR1
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 75 and 167 of GPR91 (Uniprot ID#Q9BXA5)
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales