Learn More
GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA515738HRP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15269204
  • 266.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
MA5-15738-HRP has been successfully used in Western blotting applications with yeast, bacteria, insect, human, mouse, rat, rabbit, hamster, and chicken samples.
GAPDH Loading Control Monoclonal antibody specifically detects GAPDH Loading Control in Bacteria, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
GAPDH Loading Control
Monoclonal
1 mg/mL
antibody with 0.07% Kathon
O14556, P00356, P04406, P04797, P16858, P17244, P46406, Q64467, Q9ESV6
GAPDH, GAPDHS
Recombinant GAPDH
50 μL
Primary
Bacteria, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast
Antibody
IgG1
Western Blot
GA1R
HRP
GAPDHS
38 kDa BFA-dependent ADP-ribosylation substrate; aging-associated gene 9 protein; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; epididymis secretory protein Li 278; epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; GAPD; GAPD2; gapdh; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; Gapds; Gapd-s; glceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; glyceraldehyde phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (G3PDH); glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase like-17 protein; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase type 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase; glycerine aldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HEL-S-
Mouse
Protein A
RUO
100009074, 100352213, 100736557, 100767862, 14433, 14447, 24383, 2597, 26330, 374193, 66020
4° C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one