missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALR3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA518491

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 11386463

  • 472.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

GALR3 Polyclonal antibody specifically detects GALR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

GALR3
Polyclonal
Unconjugated
GALR3
Gal receptor-3; Gal3 receptor; GAL3-R; Galanin r3 receptor; galanin receptor 3; galanin receptor type 3; galanin receptor, family member 3; Galnr3; Galr3; Gal-r3; GALR-3; OTTHUMP00000028820
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8484
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60755
GALR3
Synthetic peptide sequence (QGPEPREGPVHGGE) corresponding to the C-terminus amino acids of GALR3
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales