missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G6PC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA542541

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

Código de producto. 15575532

  • 471.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Peptide sequence: NLVFKWILFG QRPYWWVLDT DYYSNTSVPL IKQFPVTCET GPGSPSGHAM Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 93%; Sheep: 100%

G6PC Polyclonal antibody specifically detects G6PC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

G6PC
Polyclonal
Unconjugated
G6PC
AW107337; G6Pase; G-6-Pase; G6Pase-alpha; G6PC; G6PC1; G6PT; Glc-6-Pase; Glc-6-Pase-alpha; glucose-6-phosphatase; Glucose-6-phosphatase alpha; glucose-6-phosphatase catalytic subunit; glucose-6-phosphatase, catalytic; glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierke disease); glucose-6-phosphatase, catalytic subunit; GSD1; GSD1a; MGC163350; Unknown (protein for MGC:137220)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
2538
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P35575
G6PC
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human G6PC
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales