Learn More
Merck™ anti-Collagen Type I Ab-4; Polyclonal
Marca:  Merck™ AB758
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15327293
  • 761.83€ / 200 microgramos
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Collagen Type I Ab-4
Affinity Purified
Human placental collagen type I isolated by limited pepsin digestion and selective salt precipitation.
RUO
Primary
Bovine, Human
Unconjugated
Goat
200μg
Cell Structure