Learn More
ChAT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen OSC00008W
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11530443
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute in 100 μL of sterile water
Especificaciones
Especificaciones
ChAT
Polyclonal
CHAT
CHAT
Rabbit
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry
Unconjugated
P28329, Q03059, P32738
CHAT
A synthetic peptide from mouse ChAT
RUO
1103, 12647, 290567
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized