Learn More
CD11A Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: HI111, BD
Mouse Monoclonal Antibody
279.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Antígeno CD11a
Clon HI111
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Brilliant Violet 510
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15882819
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
563480
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15872819
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
563479
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The HI111 monoclonal antibody specifically binds to CD11a, the 180 kDa integrin α chain. This type I transmembrane glycoprotein associates with CD18 (integrin β2) to form the heterodimeric glycoprotein CD11a/CD18. This heterodimer is also known as the lymphocyte (leukocytes) function associated antigen-1 (LFA-1) that is expressed on all leukocytes. LFA-1 is an adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte functions. LFA-1 mediates adhesion of lymphoid cells to the vascular endothelium in association with its ligand, and the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), CD54. Other ligands are ICAM-2 (CD102) and ICAM-3 (CD50).
Especificaciones
Especificaciones
CD11a
Flow Cytometry
Brilliant Violet 510
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
HI111
Monoclonal
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Affinity Purified
LFA-1α; Lymphocyte (Leukocyte) function-associated antigen 1 α chain; ITGAL
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.