Learn More
6x-His Tag Monoclonal Antibody (4E3D10H2/E3), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA1135HRP
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 15587191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
MA1-135-HRP detects both N-terminal and C-terminal His-tagged proteins in Western Blot applications.
6x-His Tag Monoclonal antibody specifically detects 6x-His Tag in Tag samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
6x-His Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and 0.07% Kathon
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Western Blot
4E3D10H2/E3
HRP
6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
Mixture of N-terminal and C-terminal 6x-His peptides, CG-HHHHHH and HHHHHH-GC
50 μL
Primary
Antibody
IgG1