Learn More
Antraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10644752
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84-65-1
C14H8O2
208.22
MFCD00001188
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
6780
CHEBI:40448
O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84-65-1
C14H8O2
208.22
MFCD00001188
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
6780
CHEBI:40448
O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Anthraquinone
Punto de fusión 283.0°C to 288.0°C
Color Verde amarillento a tostado
Punto de ebullición 379.0°C to 381.0°C
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Índice Merck 15, 679
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
Nombre IUPAC antraceno-9,10-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo