Learn More
Ansell Guantes industriales Vantage™
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- El diseño ligero de fibra mixta proporciona comodidad durante todo el día.
- El diseño de contorno ofrece flexibilidad para reducir la fatiga de las manos.
- Hilo de calibre 10 de peso medio con unión de pulgar reforzada con 100 % fibra de aramida Kevlar™
- Alto nivel de protección contra cortes
- Resistentes a la abrasión gracias a su exclusiva mezcla de fibras
- Combinación óptima de resistencia a cortes, comodidad y destreza
- Mayor nivel de comodidad para el usuario
- Incluyen protección contra salpicaduras ligeras de hierro fundido y el calor
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 407 |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Cuero |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | EN 388:4X43D, EN 388:4443 |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de láminas y paneles metálicos, manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos, reparación y sustitución de vidrio, enganche de bloques y cilindros ásperos, operaciones de taller de prensa |