missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes de peso alto Vantage™ serie 70-761 Kevlar™ de color verde y gris
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El diseño ligero de fibra mixta proporciona comodidad durante todo el día.
- El diseño de contorno ofrece flexibilidad para reducir la fatiga de las manos.
- Hilo de calibre 10 de peso medio con unión de pulgar reforzada con 100 % fibra de aramida Kevlar™
- Alto nivel de protección contra cortes
- Resistentes a la abrasión gracias a su exclusiva mezcla de fibras
- Combinación óptima de resistencia a cortes, comodidad y destreza
- Mayor nivel de comodidad para el usuario
- Incluyen protección contra salpicaduras ligeras de hierro fundido y el calor
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 4
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Estructura | Tejido |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | EN 388:1X4XD, EN 388:244X |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, postventa de automóviles, maquinaria y equipos, fabricación de metales |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'