Learn More
Ansell™ Guantes industriales Vantage™
Dispone de una protección de corte avanzada combinada con cuero de primera calidad para lograr un agarre superior.
Marca:  Ansell™ 70765080
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12656951
  • 320.00€ / 12 pares
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Blended fiber, lightweight construction provides all-day comfort
  • Contour design offers flexibility for reduced hand fatigue
  • Medium weight, 10-gauge yarn with 100% Kevlar™ reinforced thumb crotch
  • High level of cut protection
  • Abrasion resistance due to exclusive fiber blend
  • Optimal combination of cut resistance, comfort and dexterity
  • Higher level of user comfort
  • Include protection from heat and light molten splashes
Especificaciones
Especificaciones
Nivel 4
fabricación de dispositivos, automoción, carpintería general, industria general, vidrio, mampostería/azulejos, fabricación de metales, metalurgia, minería, fontanería, industria textil
8
Verde menta, White
Tejido
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers, Cuero
Peso medio