Learn More
Ansell Guantes Sol-Knit™
93.90 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Guantes industriales
- Estos resistentes guantes ofrecen una comodidad óptima gracias a su forma ergonómica, que lo hace muy adecuado para su uso en trabajos de larga duración
- La excelente destreza y los altos niveles de agarre en condiciones húmedas y secas contribuyen a la seguridad del usuario y, en definitiva, a la productividad general
- Guantes resistentes con protección contra los productos químicos
Aplicaciones:
- Ajuste de paneles, piezas y componentes
- Aplicación de acabado a materiales y productos
- Montaje y desmontaje de equipos
- Reparación de equipos y mantenimiento
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Cambio de aceite, líquidos y filtro
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN 374, EN 388, EN 407 y está aprobado según la FDA 510(k).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
Chlorinated | No |
Color | Verde |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Revestimiento | Revestido |
Modelo | 39-122 8 217801 |
Serie | AlphaTec™ 39-122 |