Learn More
Ansell Guantes Sol-Knit™
Catalog Number 12670872
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Nitrilo reforzado con cómodo revestimiento interno de algodón reforzado
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Guantes industriales
  • Estos resistentes guantes ofrecen una comodidad óptima gracias a su forma ergonómica, que lo hace muy adecuado para su uso en trabajos de larga duración
  • La excelente destreza y los altos niveles de agarre en condiciones húmedas y secas contribuyen a la seguridad del usuario y, en definitiva, a la productividad general
  • Guantes resistentes con protección contra los productos químicos
Aplicaciones:
  • Ajuste de paneles, piezas y componentes
  • Aplicación de acabado a materiales y productos
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Reparación de equipos y mantenimiento
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Cambio de aceite, líquidos y filtro
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN 374, EN 388, EN 407 y está aprobado según la FDA 510(k).
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Chlorinated No
Color Verde
Material Nitrilo
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Revestido
Modelo 39-122 10 217801
Serie AlphaTec™ 39-122
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 30,5 cm