Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes NitraSafe™
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- El diseño altamente resistente proporciona un nivel considerable de protección.
- La estructura de fibra de aramida Kevlar™ es sólida y duradera.
- El revestimiento de nitrilo es resistente al aceite y mejora las capacidades de agarre.
- El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Material del manguito | NitraGold™ |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro, Dorado |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Específico |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 4321C |