Learn More
Ansell Guantes Hynit™
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Descripción
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad.
- El revestimiento de nitrilo es flexible para una movilidad óptima.
- Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
- Resistentes a abrasiones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 7 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, manejo de equipos, fabricación de metales y minería |
Estilo de puño de los guantes | Abierto |