Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- La formulación de nitrilo especial combina flexibilidad con resistencia a la abrasión
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria/equipo, fabricación de metales y minería |
Estilo de puño de los guantes | Abierto |
Material de revestimiento | Algodón |