Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo HyLite™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Los guantes ActivArmr™ combinan la comodidad de los guantes de algodón con la resistencia a la abrasión y la repelencia al aceite de un guante con revestimiento de nitrilo
- El forro de punto entrelazado, el gran tamaño y los diseños contorneados aumentan la comodidad
- La formulación especial de nitrilo proporciona resistencia mecánica y repelencia al aceite
- Diseñado para adaptarse a la forma natural de la mano durante largos períodos de uso
- Limpieza garantizada de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
- Ideal para una gran variedad de tareas de trabajo de exigencia media
Especificaciones
Área revestida | Amor completo |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul, Natural |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 7 |
Para utilizar con (aplicación) | Reparaciones de automoción, manejo de equipos pesados, fabricación de metales y manipulación de productos químicos |