Learn More
Ansell Guantes industriales de nailon/spandex con revestimiento de nitrilo de espuma HyFlex™ 11-818
Código de producto. 15950086 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
8
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 15950086
Marca: Ansell 11818110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ultralight multi-purpose gloves, designed for comfortable, tactile handling. Seamless, 18 gauge liner combined with an ultra-thin coating provides a bare hand feel for precision tasks that require fingertip sensitivity.
  • Soft, 18 gauge nylon/spandex liner provides a sheer, second skin for increased user comfort and compliance
  • Ultrathin FORTIX™ nitrile patent-pending 0.7 mm foam coating enhances dry grip and lasts 2x longer than traditional coatings
  • Coating is 20% more breathable that previous formulations for cooler, drier hands
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology provides optimized knitting at the base of the pinky finger, across the finger tips, and through the palm
  • Benefits from proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver cleaner, more comfortable gloves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Chlorinated No
Estructura Knit
Coating Material Nitrile Foam
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Rough
Hand Específico
Material Nylon, Spandex
Tipo de producto Seamless Knit Gloves
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, manejo de maquinaria/equipos y manipulación de productos químicos
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Knit
Grip Design Rough
Serie 11-818
Yarn Gauge 18