Learn More
Ansell Guantes de peso ligero de nitrilo azul HyFlex™ serie 11-900
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- El revestimiento de nitrilo proporciona una ligera protección mecánica y movilidad.
- Diseñados para su uso en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente grasos
- Combinan protección con agarre mejorado y resistencia a la abrasión.
Compliance
Abrasión ANSI: 4. Corte ANSI: 1. EN388: 3131.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Área revestida | Palma, dedos |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Blanco, Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |