Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-518
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Descripción
- Movilidad similar a la que se tiene con las manos desnudas para una mayor sensibilidad táctil
- Primer guante de calibre 18 comercializado con resistencia frente a cortes ANSI™ de nivel 2
- La tecnología Dyneema™ Diamond proporciona una excelente relación entre movilidad y resistencia frente a cortes para trabajar de forma cómoda y segura.
- La fibra fina y suave transpira para mantener las manos frescas y secas.
- El modelo D3 Pinky se adapta al contorno natural de la mano.
- Revestimiento fino de poliuretano
- El revestimiento ofrece una alta sensibilidad táctil.
- Su alta resistencia a la abrasión prolonga la vida útil de los guantes.
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 2.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | EN 388:3X31B, EN 388:3331 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos, servicios públicos, almacenamiento |