Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
GREENER_CHOICE
Catalog Number 12650762
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Sujeción firme en aplicaciones con aceite ligero
  • El revestimiento de color oscuro es adecuado para entornos ligeramente sucios o grasos.
  • El revestimiento de nitrilo de espuma es hasta un 30 % más transpirable para aumentar la comodidad del usuario.
  • El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo.
  • Certificado independientemente como inocuo para la piel por el sistema de certificación y pruebas Oeko-Tex™
  • No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas.
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a la abrasión), y con los estándares EN 388-1149.
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Palm
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo, fabricación de metales y manipulación química
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-801
Yarn Gauge 15