Learn More
Ansell™ Guantes de trabajo revestidos de nitrilo de espuma HyFlex™ CR Plus
La construcción Kevlar™ Stretch Armor combina una resistencia a cortes extraordinaria y una destreza sobresaliente
246.00€
Especificaciones
Área revestida Palma
Color Azul, Gris
Longitud (métrico) De 20.3 a 25.5 cm
Material Espuma de nitrilo
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de metales, montaje de carrocerías, imprenta y estampado, fabricación de vidrio con soldadura, sector del plástico
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12600702 Ver documentos Ansell™
11501070
7 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12610702 Ver documentos Ansell™
11501080
8 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690692 Ver documentos Ansell™
11501060
6 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670692 Ver documentos Ansell™
11501100
10 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12620702 Ver documentos Ansell™
11501090
9 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Las aplicaciones incluyen montaje de láminas metálicas y de automoción, así como manipulación de vidrio y piezas pequeñas.
  • El hilo Intercept Tecnology™, desarrollado conjuntamente por Ansell y DuPont™, incorpora la nueva tecnología Kevlar Stretch Armor para producir un tejido ligero y flexible con una excelente resistencia a cortes
  • Los guantes ofrecen una sensibilidad táctil y una comodidad impresionantes
  • El revestimiento de nitrilo en la palma, el pulgar y las puntas de dedos ofrece un agarre excelente en condiciones de grasa——
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 4.
Especificaciones
Especificaciones
Palma
De 20.3 a 25.5 cm
Fabricación de metales, montaje de carrocerías, imprenta y estampado, fabricación de vidrio con soldadura, sector del plástico
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Azul, Gris
Espuma de nitrilo
Tejido elástico