Learn More
Ansell Guantes de trabajo revestidos de nitrilo de espuma HyFlex™ CR Plus
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Intercept Technology™ aumenta los estándares de protección y movilidad para guantes resistentes a cortes.
- La fibra de aramida proporciona un nivel adicional de protección.
- El diseño ergonómico proporciona una sensación de manos desnudas y reduce la fatiga de la manos.
- El revestimiento de espuma de nitrilo mejora las capacidades de agarre y la sensibilidad al tacto.
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 4.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Específico |
Material | Fibra de aramida |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Reparaciones de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y manipulación de productos químicos |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |