Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Descripción
- Ergonómicos, ligeros, flexibles y resistentes
- El recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie del guante para proporcionar un agarre firme.
- Diseñados para amoldarse a la mano con el fin de mejorar el movimiento y la movilidad
- Perfectos para una manipulación rápida y exacta
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Área revestida | Palma, dedos |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |