Learn More
Ansell Guantes de inmersión de resistencia media AlphaTec™
Catalog Number p-6376004
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
11
Diseñado para un control óptimo cuando se manipulan elementos aceitosos o húmedos.
  • Incluye la tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan elementos aceitosos o húmedos.
  • El revestimiento de nitrilo con borra de algodón para una mejor transpiración
  • Ajuste ceñido y con sensibilidad de segunda piel para un buen agarre en superficies húmedas
  • El revestimiento de protección de 10 mil protege contra la exposición incidental a bases, aceites y combustibles
  • Revestimiento de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
  • Disponibles en tallas de la 7 a la 11
  • Antiestático según la norma EN1149
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN 1149
Chlorinated No
Color Verde, Antracita
Latex Free
Material Nitrilo
Tamaño 7
Grosor (imperial) 12 mil
Grosor (métrico) 0,30 mm
Norma EN388 EN 388:3001X, EN 388:3001
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo bacterias, hongos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, manipulación de pinturas, tintas, colorantes, pegamentos y adhesivos, mantenimiento de herramientas industriales, caucho y aditivos de caucho, manipulación de piezas de metal con revestimiento líquido, manipulación de aceites residuales, productos petroquímicos y tratamiento de aguas y residuos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 58-430 7 114893
Serie AlphaTec™ 58-430
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 32 cm