Learn More
Ansell™ Guantes de protección frente a líquidos y productos químicos AlphaTec™
La tecnología patentada Ansell Grip Technology garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento durante la fabricación.
Marca: Ansell 58530B090
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Incorpora la revolucionaria tecnología Ansell Grip™ para que los usuarios puedan manejar objetos mojados o aceitosos aplicando menos fuerza de agarre y consiguiendo un mayor control
- La combinación única de resistencia química a prueba de líquidos y la capacidad de agarre, junto con flexibilidad y movilidad que aportan, hace que esta sea la elección perfecta para trabajar con productos químicos
- Protección química fiable para mayor seguridad del usuario
- La tecnología Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento durante la fabricación
- Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido y reduce significativamente la probabilidad de que se produzcan fugas químicas que lleguen hasta la piel
- Los modelos Alphatec™ con revestimiento de nailon blanco se recomiendan para aplicaciones en interiores, mientras que los de revestimiento acrílico negro son más adecuados para aplicaciones en exteriores
Aplicaciones:
- Aplicación de selladores y retoques
- Pintura de carrocería, incluida la inspección de la superficie
- Cambio de herramientas y moldes
- Manipulación de herramientas de limpieza y aplicaciones
- Carga y descarga de equipos de procesamiento
- Metalurgia y operaciones de montaje
- Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Pintura
- Herramientas o robots de pintura o limpieza
- Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
- Almacenamiento de materias primas
Especificaciones
FDA 21 CFR 177-2600 | |
Nitrilo | |
13 mil | |
Manopla | |
30,5 cm |
Negro, Rojo | |
9 | |
Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento | |
12 pulg |