Learn More
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series
476.24 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Esterilizado con rayos gamma y resistente a las perforaciones
- El látex proporciona una mayor flexibilidad, elasticidad y sensibilidad en las puntas de los dedos
- El bajo contenido de proteínas minimiza el riesgo de sufrir alergias de tipo I
- Color natural
- Longitud: 11,8 in (300 mm)
- Empaquetado: 200 pares por caja
- Para operaciones de manipulación complejas
Certificado de conformidad (COC) disponible.
Aplicaciones:
Fabricación de fármacos, dispositivos médicos y dispositivos biotecnológicos
Certifications
510K aprobado para uso médico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 1 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 9,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,23 mm |
Material | Látex |
Palm Thickness (English) | 9,1 mil |