missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ANKRD1
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828503
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11427-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16818503
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11427-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This is a rabbit polyclonal antibody produced by the full-length ANKRD1 of human origin.

The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system.
Especificaciones

Especificaciones

ANKRD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q15327, Q8R560, Q9CR42
107765, 27063, 27064
ANKRD1 Fusion Protein Ag1970
Primary
-20°C
ANKRD1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ALRP, ANKRD1, C 193, C193, Cardiac ankyrin repeat protein, CARP, CVARP, HA1A2, MCARP
Ankrd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications