Learn More
Anisol, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813326
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-66-3
C7H8O
108.14
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
7519
CHEBI:16579
anisol
COC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-66-3
C7H8O
108.14
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
7519
CHEBI:16579
anisol
COC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37.0°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,662
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra seco