Learn More
Clorhidrato de anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020911
15.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-04-1
C6H8ClN
129.59
MFCD00012958
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
8870
[H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-04-1
C6H8ClN
129.59
MFCD00012958
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
8870
[H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de anilina se utilizó en la preparación de nanopartículas poli(estireno-co-estireno de sulfonato) con recubrimiento de polianilina. Se utilizó para estudiar la inducción de la reparación por escisión de bases (BER) mediada por glicosilasas de ADN similares a Nei (NEIL1/2) en el bazo de ratas y para la BER 1-mediada por glicosilasas de 8-oxoguanina debido a la exposición a anilina. Se utiliza en tintas de impresión, tintas de marcado de ropa, pinturas y removedores de pintura. También se utiliza como pulidor de hornos y pulidor de zapatos, así como en la síntesis de colorantes, ceras y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (1070 g/l).
Notas
Es sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aniline hydrochloride
Punto de fusión 196°C to 200°C
Densidad 1.221
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1548
Beilstein 3593823
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Soluble in water (1070g/L).
Nombre IUPAC hydrogen aniline chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.59
Porcentaje de pureza 99%