Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de anilina, W.S., certificado
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aniline Blue, sodium salt |
CAS | 28983-56-4 |
Índice de absorción | 0.96 to 1.09 |
Concentración | 12.0mL of 0.1N TiCl3/g min. |
Fórmula molecular | C37H26N3Na2O9S3 |
Número MDL | MFCD00058509 |
Sinónimo | Acid Blue 22, C.I. 42755 |
Clave InChI | TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |