Learn More
Anilina, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313298
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
anilina
NC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
anilina
NC1=CC=CC=C1
It is used to manufacture dyes, photographic chemicals and agricultural chemicals. Its main use is in the manufacture of precursors to polyurethane and other industrial chemicals. Aniline emulsion template is also essential for the synthesis of hollow microspheres of polyaniline. The poly(N-methyl aniline) doped with sulphonic acids plays an important role for humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 1 L
Número UN UN1547
Beilstein 605631
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Forma física Líquido