Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de anhidrotetraciclina, puede usarse como estándar secundario
Catalog Number p-60485
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
13803-65-1
C22H23ClN2O6
446.88
MFCD00151453
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
54710409
(4S,4aS,12aR)-4--(dimetilamino)-1,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
13803-65-1
C22H23ClN2O6
446.88
MFCD00151453
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
54710409
(4S,4aS,12aR)-4--(dimetilamino)-1,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
El clorhidrato de anhidrotetraciclina, n.º de CAS 13803-65-1, es un derivado de tetraciclina que muestra la actividad antibacteriana y que se emplea comúnmente para controlar los sistemas de expresión génica dependientes de tetraciclina en bacterias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de anhidrotetraciclina es un producto de degradación derivado del clorhidrato de tetraciclina.Actúa como efector de la expresión génica dependiente de tetraciclina en sistemas de expresión bacteriana.En este sistema, la transcripción de genes se activa/desactiva reversiblemente en presencia de varios compuestos, incluido el clorhidrato de anhidrotetraciclina.
  • Este compuesto apenas se une mal a la subunidad ribosomal 30S en comparación con su precursor, la tetraciclina.
Aplicaciones
  • El clorhidrato de anhidrotetraciclina se utiliza habitualmente en todos los campos de la biología para controlar los procesos de transcripción o translación
  • Este compuesto se ha utilizado en experimentos de laboratorio y muestra una menor actividad antibacteriana contra Escherichia coli en comparación con la tetraciclina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Anhydrotetracycline hydrochloride
Punto de fusión 223.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Rotación específica − 264.00
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.89
Porcentaje de pureza ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.