Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Three-Neck Round-Bottom Flasks
Three-neck distillation flasks with two angled side necks (20°)
100.22€ - 527.88€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Estilo de cuello | Tres cuellos con dos cuellos laterales angulares |
N.° por paquete | 1 |
Tipo de producto | Matraz de destilación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12560207
|
Lenz Laborglasintrumente™
03313249 |
250 ml | Cuello central NS 24/29, cuellos laterales NS 19/26 |
108.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10200931
|
Lenz Laborglasintrumente™
03314473 |
2000 mL | Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 29/32 |
100.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10458402
|
Lenz Laborglasintrumente™
03315488 |
10.000 mL | Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32 |
527.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With two angled side necks (20°)
- With conical ground joints
- With inscription label
- Material: DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Tres cuellos con dos cuellos laterales angulares | |
1 | |
Matraz de destilación |