Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Angle Rotor
Holds buckets and tubes at a fixed angle during the centrifuging process.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 12071
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410965
  • 1435.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Angle rotor
2,254 rpm
2-16P, 2-16PK, 2-16K, 2-16KCH, 2-16KHL
12 x 15mL or 6 x 50mL Falcon
4,000 rpm