Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Angle Rotor
Holds buckets and tubes at a fixed angle during the centrifuging process.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 12510
Detalles adicionales : Peso : 33.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11870290
  • 11420.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
03-06-2021
Especificaciones
Rotor angular
11,285 x g
Sigma 8K, Sigma 8K 400V/50hz - 3 fases, Sigma 8KS 3 fases refrigerado por aire, Sigma 8KS 3 fases refrigerado por agua
Capacidad para 6 tubos de 1000 mm
7.000 1/min
Videos
SDS
Documentos
Ver productos accesorios