Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Angle Rotor
Holds buckets and tubes at a fixed angle during the centrifuging process.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 12505
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11800280
  • 6250.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
For tubes 13507, 15508, 15509
Holds 6 x 1000mL tubes
10,500 1min
Angle rotor
20.461 x g
Sigma 8K, Sigma 8K 400V/50hz - 3 Phase, Sigma 8KS 3 Phase Air Cooled, Sigma 8KS 3 Phase Water Cooled
Videos
Documentos
Ver productos accesorios