Learn More
Angiotensinogen Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Angiotensinogen |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16839433
|
Proteintech
11992-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16829433
|
Proteintech
11992-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
AGT, pre-angiotensinogen or angiotensinogen precursor, is expressed in the liver and is cleaved by the enzyme renin in response to lowered blood pressure. The resulting product, angiotensin I, is then cleaved by angiotensin converting enzyme (ACE) to generate the physiologically active enzyme angiotensin II. The protein is involved in maintaining blood pressure and in the pathogenesis of essential hypertension and preeclampsia. Mutations in AGT gene are associated with susceptibility to essential hypertension, and can cause renal tubular dysgenesis, a severe disorder of renal tubular development. Defects in AGT gene have also been associated with non-familial structural atrial fibrillation, and inflammatory bowel disease.Especificaciones
Angiotensinogen | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P01019, P11859 | |
11606, 183 | |
Angiotensinogen Fusion Protein Ag2632 | |
Primary | |
-20°C | |
AGT |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AGT, Ang I Angiotensin 2, Ang II Angiotensin 3, Ang III, Angiotensin, Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin III, Angiotensinogen, ANHU, Des Asp[1] angiotensin II, Serpin A8, SERPINA8 | |
AGT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |