Learn More
Invitrogen™ Anchored Oligo(dT)20 Primer
Mezcla de primers que consiste en una cadena de 20 restos de ácido desoxitimidílico seguida de dV (ya sea dG, dA o dC) y luego de dN (dA, dT, dG o dC)
Marca: Invitrogen™ 12577011
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Debido a la secuencia final variable, el primer se ancla al extremo 5' de la cola de poli(A) del ARNm e impide el cebado dentro de la cola de poli(A). Se recomienda utilizar el primer Oligo(dT)20 anclado en protocolos de etiquetado de ADNc y en la RT-PCR.
- Control de calidad: Este producto se califica en una reacción de síntesis de ADNc de primera cadena.
- Suministrado a una concentración de 2,5 μg/μl en agua tratada con DEPC
PCR & PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Primer | |
Fosfato | |
5'd PO4 [(T)20VN]3' | |
Hielo seco | |
25 μl |
El primer Oligo(dT)20 se suministra a una concentración de 2,5 µg/µl en agua tratada con DEPC. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
22-mer | |
Purificado de gel, desalado | |
Cebador Oligo(dT) anclado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.