Learn More
BINDER™ Salida analógica de 4-20 mA
Salida analógica BINDER™ de 4-20 mA para usar con incubadora de dióxido de carbono CB 170.
Marca: BINDER™ 8012-1840
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para valores de temperatura y CO2 con o sin control de O2
- Salidas no ajustables
Especificaciones
Salida analógica de 4-20 mA para valores de temperatura y CO2 (salidas no ajustables), para versiones con control de O2 | |
Accesorio, salida analógica | |
De 4 a 20 mA |
CB 170 | |
Valores de temperatura y dióxido de carbono con control O2 |