Learn More
Alfa Aesar™ Amyloid beta (1-16)
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66562.MA
Detalles adicionales : CAS : 131580-10-4 Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447969
  • 516.00€ / 10 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1955.00
10mg
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
-30° to -10°C
HPLC
Solid
RUO
Amyloid beta (1-16)
Videos
SDS
For Research Use Only