Learn More
Agilent BioTek Intercambio de medios automotizado AMX
El módulo de intercambio de medios automatizado AMX protege las estructuras celulares 3D (p. ej., esferoides, tumoroides) y las células en suspensión
Marca:  Agilent BioTek 1260041
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 16592102
  • 7515.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El módulo de intercambio de medios automatizado AMX protege las estructuras celulares 3D (p. ej., esferoides, tumoroides) y las células en suspensión
  • Para su uso con generadores de imágenes y lectores de microplacas Agilent BioTek
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Ensayos de cribado primario/secundario, almacenamiento de compuestos, investigación en genómica y proteómica, ELISA, lavado celular, fijación, tinción, normalización de volumen o concentración
Módulo de intercambio de medios automatizado AMX, segunda bomba peristáltica, colectores de dispensación y aspiración AMX
Módulo de intercambio de medios automatizado AMX
MFXP2, MFXP2R