Learn More
Invitrogen™ Human AMPK A1/B1/G1, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human AMPK A1/B1/G1, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
1116.00€ - 3225.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006242.4 I NP_006244.2 I NP_002724.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Alias de gen | AMPK A1/B1/G1 |
Familia Quinasa | CAMKL Kinase Family |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10393953
|
Invitrogen™
PV4672 |
10μg |
1116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438673
|
Invitrogen™
PR8376C |
100μg |
3225.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimeric complex that acts as sensor of cellular energy levels. The signaling cascades initiated by activating AMPK are critical to regulating metabolic events in the liver, skeletal muscle, heart, adipose tissue, and pancreas. An impairment in fuel metabolism that occurs in obesity is a factor leading to type 2 diabetes. The insulin resistance associated with type 2 diabetes is most profound at the level of skeletal muscle, the primary site of glucose and fatty acid utilization. Activation of AMPK is of interest for the treatment of type 2 diabetes.Especificaciones
NP_006242.4 I NP_006244.2 I NP_002724.1 | |
AMPK A1/B1/G1 | |
Human | |
GST Tag, His Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length |
Kinase Assay | |
CAMKL Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |