Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anfotericina B, 85 %
Catalog Number 15545156
311.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1397-89-3
C47H73NO17
924.09
MFCD00877763
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
134129663
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1397-89-3
C47H73NO17
924.09
MFCD00877763
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
134129663
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
La anfotericina B, n.° de CAS 1397-89-3, es un antifúngico que se ha utilizado contra hongos causados por parásitos protozoarios del género Leishmania.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La anfotericina B es un antibiótico que tiene actividad antifúngica y lo produce principalmente la bacteria Streptomyces nodosus
Aplicaciones
• Tiene actividad antifúngica frente a hongos causados por parásitos protozoarios del género Leishmania mediante la unión a un componente esencial de la membrana celular fúngica y la alteración de la permeabilidad de la membrana celular
• Puede suprimir las células progenitoras de médula ósea e inducir sensibilidad a la actinomicina D(CR001) en células HELA resistentes a medicamentos in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Punto de fusión >170.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.09
Porcentaje de pureza 85%
Agua 10% max.
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amphotericin B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2