missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium tungsten oxide pentahydrate, 99.999% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™

Marca:  Alfa Aesar 010899.14

Detalles adicionales : CAS : 1311-93-9 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11317077

  • 88.20€ / 25 g


En stock 2
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

1311-93-9
(NH4)10W12O41·5H2O
MFCD00015956

Especificación

Ammonium tungsten oxide pentahydrate
99.999% (Metal basis)
MFCD00015956
3132.64
2.3g/cm3
White
1311-93-9
(NH4)10W12O41·5H2O
White crystalline
Crystalline Powder
Odorless
25g
Videos
SDS