Learn More
Tiosulfato de amonio, 96 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium thiosulfate |
Punto de fusión | 150.0°C |
Nombre de nota | Extra Pure |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (Iodimetry) |
Fórmula lineal | (NH4)2S2O3 |
Índice Merck | 15, 559 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 63.1% (20°C) - 71.0% (70°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether |